Stampa…
Antimonio (III) fluoruro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoruro di antimonio, Antimonio trifluoruro
191241000 191245000
ACRO191241000EA 47 EUR
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimonio (III) fluoruro 98%
Antimonio (III) fluoruro
Formula: F₃Sb
Peso molecolare: 178,76 g/mol
Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011218
CAS Number: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
Visualizza i codici
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %