Bismuto (III) cloruro, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Physical Form: Crystalline
Density: 4.75
Appearance: White
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Formula:
BiCl₃ Punto di ebollizione: ∼430 °C (subl.) Punto di fusione: 230…232 °C Densità: 4,75 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003461 CAS Number: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,1262 |