Stampa…
Antimony(III) bromide 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
318400500 318402500
ACRO318400500EA 110 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, puro
Antimony(III) bromide
Formula: Br₃Sb
Punto di ebollizione: 280 °C
Punto di fusione: 97 °C
Densità: 2,3243 g/cm³ (50 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016317
CAS Number: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00747
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %