Stampa…
Fentin fluoride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39600.03 39600.06
39600.03EA 39.6 EUR
39600.03 39600.06
Fentin fluoride
Fentin fluoride
CAS No.: 379-52-2 Molecular Formula: (C6H5)3SnF Formula Weight: 368.99 Physical Form: Powder Melting Point: 281° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015356
Formula: C₁₈H₁₅FSn
Punto di fusione: >281 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015356
CAS Number: 379-52-2
EINECS: 206-833-8
UN: 3146
ADR: 6.1,III