Stampa…
Fentin chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 37.6 EUR
L14289.22 L14289.36
Fentin chloride 95%
Fentin chloride
Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519
Formula: C₁₈H₁₅ClSn
Punto di ebollizione: 240 °C (13,5 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000519
CAS Number: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III