Stampa…
Fentin chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 39.2 EUR
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Fentin chloride 95%
Fentin chloride
Formula: C₁₈H₁₅ClSn
Punto di ebollizione: 240 °C (13,5 mmHg)
Punto di fusione: 103…108 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000519
CAS Number: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %