Stampa…
Chlorotriphenylsilane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
A13678.06EA 34.4 EUR
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
Chlorotriphenylsilane 96%
Chlorotriphenylsilane
Purity: 96% CAS No.: 76-86-8 Molecular Formula: C18H15ClSi Formula Weight: 294.86 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Pungent Boiling Point: 188-189°/3mm Beilstein Reference: 1820487 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000496
Formula: C₁₈H₁₅ClSi
Punto di ebollizione: 188…189 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 91…96 °C
Densità: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >200 °C (392 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000496
CAS Number: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II