Stampa…
Chlorotriphenylsilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151250250 151251000
ACRO151250250EA 85.3 EUR
ACRO151250250 ACRO151251000
Chlorotriphenylsilane 95%
Chlorotriphenylsilane
Formula: C₁₈H₁₅ClSi
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…96 °C
Densità: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000496
CAS Number: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %