Stampa…
Diphenylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10884.14 A10884.06 A10884.22
A10884.14EA 137 EUR
A10884.14 A10884.06 A10884.22
Diphenylsilane ≥97%
Diphenylsilane
Purity: 97% CAS No.: 775-12-2 Molecular Formula: C12H12Si Formula Weight: 184.32 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 95-97°/13mm Beilstein Reference: 2935887 MDL No.: MFCD00003002
Formula: C₁₂H₁₂Si
Peso molecolare: 184.31 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C (13 mmHg)
Densità: 0.996
Flash Pt: 98 °C (208 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003002
CAS Number: 775-12-2
EINECS: 212-271-4