Diphenylsilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
329770050
329770250
ACRO329770050EA
48
EUR
ACRO329770050
ACRO329770250
Diphenylsilane 97%
Diphenylsilane
Formula:
C₁₂H₁₂Si Peso molecolare: 184.31 g/mol Punto di ebollizione: 95…97 °C (13 mmHg) Densità: 0.99 g/cm³ Flash Pt: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003002 CAS Number: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |