Stampa…
Phenylsilane 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Silylbenzene
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 90 EUR
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Phenylsilane 97+%
Phenylsilane
Formula: C₆H₈Si
Peso molecolare: 108.22 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (760 mmHg)
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013478
CAS Number: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %