Stampa…
Phenyltrimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13827.14 A13827.22 A13827.36
A13827.14EA 27.3 EUR
A13827.14 A13827.22 A13827.36
Phenyltrimethoxysilane ≥97%
Phenyltrimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2996-92-1 Molecular Formula: C6H5Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.30 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4735 Melting Point: -25° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 2937896 MDL No.: MFCD00025689
Formula: C₉H₁₄O₃Si
Punto di ebollizione: 210…212 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,070
Flash Pt: 86 °C (186 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025689
CAS Number: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9