Stampa…
Phenyltrimethoxysilane 85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 25.6 EUR
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilane 85%
Phenyltrimethoxysilane
Formula: C₉H₁₄O₃Si
Punto di ebollizione: 233 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,062 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025689
CAS Number: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %