Stampa…
Phenyltriethoxysilane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
L04684.18 L04684.30 L04684.0B
L04684.18EA 22.9 EUR
L04684.18 L04684.30 L04684.0B
Phenyltriethoxysilane ≥98%
Phenyltriethoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 780-69-8 Molecular Formula: C12H20Si Formula Weight: 240.38 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2940602 MDL No.: MFCD00009065
Formula: C₁₂H₂₀O₃Si
Peso molecolare: 240,37 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 0,996
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009065
CAS Number: 780-69-8
EINECS: 212-305-8