Stampa…
Phenyltriethoxysilane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
174640010 174642500
ACRO174640010EA 142 EUR
ACRO174640010 ACRO174642500
Phenyltriethoxysilane 98%
Phenyltriethoxysilane
Formula: C₁₂H₂₀O₃Si
Peso molecolare: 240,37 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 0,996 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
MDL Number: MFCD00009065
CAS Number: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
UN: 1993
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4594 to 1.4614 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %