Trichloro(phenyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phenyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 98-13-5
Molecular Formula: C6H5Cl3Si
Formula Weight: 211.55
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Odourless
Melting Point: -127°
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 508730
UN No.: 1804
MDL No.: MFCD00000479
Formula:
C₆H₅Cl₃Si Peso molecolare: 211,55 g/mol Punto di ebollizione: 201 °C Punto di fusione: –127 °C Densità: 1,324 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000479 CAS Number: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |