Stampa…
Hexamethyldisilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18889.0010 8.18889.0050
8.18889.0010EA 63.6 EUR
8.18889.0010 8.18889.0050
Hexamethyldisilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Formula: C₆H₁₈Si₂
Peso molecolare: 146.38 g/mol
Punto di ebollizione: 112
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008258
CAS Number: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 146.37 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)