Stampa…
Hexamethyldisilane 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 47.4 EUR
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexamethyldisilane 98+%
Hexamethyldisilane
Formula: C₆H₁₈Si₂
Peso molecolare: 146,38 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,71 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008258
CAS Number: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %