Hexabutylditin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin)
Purity: 98%
CAS No.: 813-19-4
Molecular Formula: C24H54Sn2
Formula Weight: 580.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 197-198°/10mm
Beilstein Reference: 3605476
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009417
Formula:
C₂₄H₅₄Sn₂ Peso molecolare: 580,11 g/mol Punto di ebollizione: 197…198 °C (10 mmHg) Densità: 1,152 Flash Pt: 124 °C (255 °F) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00009417 CAS Number: 813-19-4 EINECS: 212-383-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |