Bis(tributyltin) oxide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 56-35-9
Molecular Formula: C24H54OSn2
Formula Weight: 596.07
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4865
Odour: Irritating
Melting Point: -45°
Boiling Point: 179-180°/2mm
Beilstein Reference: 745057
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009418
Formula:
C₂₄H₅₄OSn₂ Punto di ebollizione: 179…180 °C (2 mmHg) Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,172 Flash Pt: 168 °C (334 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009418 CAS Number: 56-35-9 EINECS: 200-268-0 UN: 2788 ADR: 6.1,III |