Stampa…
Tetramethyltin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tin tetramethyl, Tetramethylstannane
163980100 163980500
ACRO163980100EA 71.5 EUR
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetramethyltin 98%
Tetramethyltin
Formula: C₄H₁₂Sn
Peso molecolare: 178,85 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008278
CAS Number: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %