Stampa…
Tetrametilsilano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 73 EUR
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tetrametilsilano 99%
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Punto di ebollizione: 26,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,64 g/cm³
Flash Pt: –27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008274
CAS Number: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %