Tetrametilsilano 99.9+% per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
TMS
138470250
138471000
ACRO138470250EA
43.9
EUR
ACRO138470250
ACRO138471000
Tetrametilsilano 99.9+% per spettroscopia NMR
Tetrametilsilano
Formula:
C₄H₁₂Si Punto di ebollizione: 26…28 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,64 g/cm³ Flash Pt: –27 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008274 CAS Number: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3,I |
Appearance | Clear colorless Liquid |
GC | ≥99.90 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |
Elemental Analysis | 6.09 to 6.59 % N |