Tetrabutyltin ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetrabutylstannane, Tetra-n-butyltin
Purity: 95%
CAS No.: 1461-25-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Sn
Formula Weight: 347.17
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.057
Refractive Index: 1.474
Odour: Mild
Melting Point: -97°
Boiling Point: 144-146°/10mm
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009422
Formula:
C₁₆H₃₆Sn Peso molecolare: 347,17 g/mol Punto di ebollizione: 144…146 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –97 °C Densità: 1,057 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009422 CAS Number: 1461-25-2 EINECS: 215-960-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |