Trimethylsilylacetylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1066-54-2
Molecular Formula: C5H10Si
Formula Weight: 98.22
Flash Point:
Formula:
C₅H₁₀Si Punto di ebollizione: 52…53 °C Densità: 0,710 Flash Pt: <–34 °C (–29 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008569 CAS Number: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 ADR: 3,II |