Trimethylsilylacetylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀Si Punto di ebollizione: 53 °C (1013 hPa) Densità: 0,69 g/cm³ Flash Pt: –34 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008569 CAS Number: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |