Stampa…
Triethylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 55.8 EUR
8.18806.0010 8.18806.0050
Triethylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa)
Densità: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009018
CAS Number: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid