Stampa…
Triethylsilane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10320.18 A10320.09 A10320.30
A10320.18EA 76.1 EUR
A10320.18 A10320.09 A10320.30
Triethylsilane ≥98%
Triethylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 617-86-7 Molecular Formula: C6H16Si Formula Weight: 116.28 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -157° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 1098278 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009018
Formula: C₆H₁₆Si
Peso molecolare: 116,28 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –157 °C
Densità: 0,728
Flash Pt: –6 °C (21 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009018
CAS Number: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II