Stampa…
Triethylsilane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 32 EUR
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Triethylsilane 99%
Triethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
Punto di ebollizione: 107…108 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -156,9 °C
Densità: 0,72 g/cm³
Flash Pt: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009018
CAS Number: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %