Triisopropylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41359.0010
8.41359.0200
8.41359.0010EA
42.6
EUR
8.41359.0010
8.41359.0200
Triisopropylsilane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilane
Formula:
C₉H₂₂Si Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa) Densità: 0,7734 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009657 CAS Number: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Molar Mass | 158.35 g/mol |
Boiling Point | 84 - 85 °C (46.7 hPa) |
Flash Point | 35 °C |
Density | 0.77 g/cm3 (20 °C) |