Triisopropylsilane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
L09585.14EA
86.6
EUR
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
Triisopropylsilane ≥98%
Triisopropylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 6485-79-6
Molecular Formula: C9H22Si
Formula Weight: 158.36
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1733718
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009657
Formula:
C₉H₂₂Si Peso molecolare: 158,36 g/mol Punto di ebollizione: 166 °C Densità: 0,773 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009657 CAS Number: 6485-79-6 ADR: 3,III |