Stampa…
Triisopropylsilane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 44 EUR
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropylsilane 98%
Triisopropylsilane
Formula: C₉H₂₂Si
Peso molecolare: 158,36 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C (35 mmHg)
Densità: 0,773 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009657
CAS Number: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %