Tributyltin methanolate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1067-52-3
Molecular Formula: C13H30OSn
Formula Weight: 321.09
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 124-126°/4mm
Beilstein Reference: 3600960
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009419
Formula:
C₁₃H₃₀OSn Punto di ebollizione: 124…126 °C (4 mmHg) Densità: 1,120 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009419 CAS Number: 1067-52-3 EINECS: 213-933-5 UN: 2788 ADR: 6.1,III |