Stampa…
Tributyltin methanolate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-n-butyltin methoxide, Methoxytributylstannane, Tributyltin methoxide
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 43.9 EUR
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributyltin methanolate 97%
Tributyltin methanolate
Formula: C₁₃H₃₀OSn
Peso molecolare: 321,09 g/mol
Punto di ebollizione: 97…97,5 °C
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009419
CAS Number: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %