Stampa…
Tributyltin hydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14109.0025 8.14109.0100 8.14109.0005
8.14109.0025EA 94.1 EUR
8.14109.0025 8.14109.0100 8.14109.0005
Tributyltin hydride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tributyltin hydride
Formula: C₁₂H₂₈Sn
Punto di ebollizione: 112…114 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 109 °C
MDL Number: MFCD00009416
CAS Number: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Hill Formula C₁₂H₂₈Sn
Molar Mass 291.06 g/mol
Boiling point 112 - 114 °C (11 hPa)
Density 1.10 g/cm³ (20 °C)
Flash point 109 °C
Ignition temperature 250 °C
Vapor pressure 5 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4726 (20 °C, 589 nm)
Storage class 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S Phrase
S 35-36/37/39-45-60-61