Tributyltin hydride 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo 250-1000 ppm
stabilised with 250-1000ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 688-73-3
Molecular Formula: C12H28Sn
Formula Weight: 291.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Odourless
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 68-74°/0.3mm
Beilstein Reference: 3587329
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00009416
Formula:
C₁₂H₂₈Sn Punto di ebollizione: 68…74 °C (0,3 mmHg) Punto di fusione: 0…1 °C Densità: 1,098 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009416 CAS Number: 688-73-3 EINECS: 211-704-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |