Stampa…
Tributyltin hydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 40.7 EUR
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltin hydride 97%
Tributyltin hydride
Formula: C₁₂H₂₈Sn
Punto di ebollizione: 80 °C (,4 mmHg)
Punto di fusione: ? 0 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009416
CAS Number: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %