Tributyltin fluoride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 1983-10-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF
Formula Weight: 309.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013547
Formula:
C₁₂H₂₇FSn Punto di fusione: 248…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013547 CAS Number: 1983-10-4 EINECS: 217-847-9 UN: 3146 ADR: 6.1,III |