Stampa…
Clorotrimetilsilano 98% (by GC)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
A13651.AC A13651.AE A13651.AP A13651.AU
A13651.ACEA 22 EUR
A13651.AC A13651.AE A13651.AP A13651.AU
Clorotrimetilsilano 98% (by GC)
Clorotrimetilsilano
Purity: 98+% CAS No.: 75-77-4 Molecular Formula: C3H9ClSi Formula Weight: 108.64 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.3887 Odour: Chlorine-like Melting Point: -58° Boiling Point: 56-58° Beilstein Reference: 1209232 UN No.: 1298 MDL No.: MFCD00000502
Formula: C₃H₉ClSi
Peso molecolare: 108,64 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,856
Flash Pt: –27 °C (–16 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25