Stampa…
Clorotrimetilsilano 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
110120010 110120250 110122500 110121000
110120010.EA 105 EUR
110120010. 110120250. 110122500. 110121000.
Clorotrimetilsilano 98%
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Peso molecolare: 108,64 g/mol
Punto di ebollizione: 57 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)