Stampa…
Chlorotriethylsilane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triethylchlorosilane
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 68.7 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Chlorotriethylsilane 99%
Chlorotriethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClSi
Peso molecolare: 150,72 g/mol
Punto di ebollizione: 142…144 °C (760 mmHg)
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000507
CAS Number: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %