Tributyltin chloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
Purity: 96%
CAS No.: 1461-22-9
Molecular Formula: C12H27ClSn
Formula Weight: 325.51
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -19°
Boiling Point: 171-173°/25mm
Beilstein Reference: 3535715
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00000521
Formula:
C₁₂H₂₇ClSn Peso molecolare: 325,51 g/mol Punto di ebollizione: 171…173 °C (25 mmHg) Punto di fusione: –19 °C Densità: 1,200 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000521 CAS Number: 1461-22-9 EINECS: 215-958-7 UN: 2788 ADR: 6.1,II |