Stampa…
Dioctyltin oxide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03544.0100 8.03544.0025
8.03544.0100EA 127 EUR
8.03544.0100 8.03544.0025
Dioctyltin oxide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dioctyltin oxide
Formula: C₁₆H₃₄OSn
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013839
CAS Number: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 361.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Ignition Point 100 °C