Dioctyltin oxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Di-n-octyltin oxide, Dioctyloxostannane
CAS No.: 870-08-6
Molecular Formula: (C8H17)2SnO
Formula Weight: 361.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 245-248° dec.
MDL No.: MFCD00013839
Formula:
C₁₆H₃₄OSn Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 245…248 °C (dec.) Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013839 CAS Number: 870-08-6 EINECS: 212-791-1 UN: 3146 ADR: 6.1,III |