Dibutyltin oxide zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
MQ200
Formula:
C₈H₁₈OSn Peso molecolare: 248.94 g/mol Punto di fusione: > 300 °C Densità: 1.6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001992 CAS Number: 818-08-6 EINECS: 212-449-1 UN: 3077 ADR: 9 III |
Solubility | 0.004 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 248.94 g/mol |
Bulk Density | 650 - 750 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Density | 1.5 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous hazardous material |