Dibutyltin oxide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈OSn Punto di fusione: >300 °C Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001992 CAS Number: 818-08-6 EINECS: 212-449-1 UN: 3146 ADR: 6.1,III |
Appearance | White Powder or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Tin (Sn) | ≥47 % |
Volatile matter | ≤0.5 % |