Stampa…
Diclorodiottilstannano ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dichlorodioctylstannane, Di-n-octyldichlorotin
41738.06 41738.14 41738.22
41738.06EA 63.6 EUR
41738.06 41738.14 41738.22
Diclorodiottilstannano ≥95%
Diclorodiottilstannano
Purity: 95% CAS No.: 3542-36-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2SnCl2 Formula Weight: 416.04 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 175°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00018091
Formula: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
Peso molecolare: 416,06 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018091
CAS Number: 3542-36-7
EINECS: 222-583-2
UN: 3261
ADR: 8,III