Stampa…
Dimethyltin dichloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dichlorodimethylstannane
A17661.06 A17661.14
A17661.06EA 71.2 EUR
A17661.06 A17661.14
Dimethyltin dichloride ≥98%
Dimethyltin dichloride
Purity: 98% CAS No.: 753-73-1 Molecular Formula: (CH3)2SnCl2 Formula Weight: 219.69 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 188-190° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000517
Formula: C₂H₆Cl₂Sn
Peso molecolare: 219,69 g/mol
Punto di ebollizione: 188…190 °C
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000517
CAS Number: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 3146
ADR: 6.1,II