Dimethyltin dichloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
347820050
347820250
347821000
ACRO347820050EA
57.1
EUR
ACRO347820050
ACRO347820250
ACRO347821000
Dimethyltin dichloride 95%
Dimethyltin dichloride
Formula:
C₂H₆Cl₂Sn Punto di ebollizione: 188…190 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 103…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000517 CAS Number: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN: 2923 ADR: 8,II |
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 110 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |