Stampa…
Dimetildiclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03452.0250 8.03452.1000
8.03452.0250EA 45.5 EUR
8.03452.0250 8.03452.1000
Dimetildiclorosilano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
Punto di ebollizione: 70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000491
CAS Number: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119437250-51
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 129.06 g/mol
Boiling Point 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 200 hPa (20 °C)
Flash Point -5 °C
Refractive Index 1.4038 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.75 - 48.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 425 °C